Stampa…
α-Ketoglutaric acid monosodium salt
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
BIK8011-5G BIK8011-25G BIK8011-50G
APOSBIK8011-5GEA 46.4 EUR
APOSBIK8011-5G APOSBIK8011-25G APOSBIK8011-50G
α-Ketoglutaric acid monosodium salt
α-Ketoglutaric acid monosodium salt
Formula: C₅H₅NaO₅
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00064196
CAS Number: 22202-68-2