Stampa…
Sodium-2-oxobutyrate 97+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Oxobutyric Acid Sodium Salt, Sodium 2-Ketobutyrate, 2-Ketobutyric Acid Sodium Salt
BIK8008-10G BIK8008-1G BIK8008-5G
APOSBIK8008-10GEA 161 EUR
APOSBIK8008-10G APOSBIK8008-1G APOSBIK8008-5G
Sodium-2-oxobutyrate 97+%
Sodium-2-oxobutyrate
Formula: C₄H₆O₃
Peso molecolare: 124,07 g/mol
Punto di fusione: 210 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00064194
CAS Number: 2013-26-5
EINECS: 217-937-8