Stampa…
K252a
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
BIK1001-1MG BIK1001-5MG
APOSBIK1001-1MGEA 109 EUR
APOSBIK1001-1MG APOSBIK1001-5MG
K252a
K252a
Punto di fusione: 233…258 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
CAS Number: 99533-80-9