Stampa…
Kojic acid 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
BIK0452-1KG BIK0452-100G BIK0452-500G
APOSBIK0452-1KGEA 132 EUR
APOSBIK0452-1KG APOSBIK0452-100G APOSBIK0452-500G
Kojic acid 99%
Kojic acid
Formula: C₆H₆O₄
Punto di fusione: 152…155 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006580
CAS Number: 501-30-4