Jasmonic acid (mixture of isomers)
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
- Plant tissue culture tested
Formula:
C₁₂H₁₈O₃ Densità: 1,07 g/cm³ (25 °C) Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
CAS Number:
221682-41-3 |