Stampa…
2-(4-Iodofenil)-3-(4-nitrofenil)-5-feniltetrazolio cloruro
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Iodonitrotetrazolium chloride, p-Iodonitrotetrazolium violet, INT, 3-(4-Iodophenyl)-2-(4-nitrophenyl)-5-phenyl-2H-tetrazolium chloride, 2-(4-Iodophenyl)-3-(4-nitrophenyl)-5-phenyl-2H-tetrazolium chloride, 2-(4-Iodophenyl)-3-(4-nitrophenyl)-5-phenyl-2H-tetrazol-3-ium chloride, Iodonitrotetrazolium violet, 3-(4-Iodophenyl)-2-(4-nitrophenyl)-5-phenyltetrazolium chloride
BII7020-1G BII7020-500MG
APOSBII7020-1GEA 137 EUR
APOSBII7020-1G APOSBII7020-500MG
2-(4-Iodofenil)-3-(4-nitrofenil)-5-feniltetrazolio cloruro
2-(4-Iodofenil)-3-(4-nitrofenil)-5-feniltetrazolio cloruro
Used in colorimetric analysis of dehydrogenases
Formula: C₁₉H₁₃ClIN₅O₂
Peso molecolare: 505,7 g/mol
Punto di fusione: 245 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00011961
CAS Number: 146-68-9