Imipenem monohydrate
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
(5R,6S)-3-((2-Formimidamidoethyl)thio)-6-((R)-1-hydroxyethyl)-7-oxo-1-azabicyclo[3.2.0]hept-2-ene-2-carboxylic acid hydrate
BII5001-100MG
BII5001-10MG
BII5001-1G
APOSBII5001-100MGEA
55.3
EUR
APOSBII5001-100MG
APOSBII5001-10MG
APOSBII5001-1G
Imipenem monohydrate
Imipenem monohydrate
Formula:
C₁₂H₁₇N₃O₄S Peso molecolare: 317,36 g/mol Temperatura di stoccaggio: Congelamento |
MDL Number:
MFCD09753321 CAS Number: 74431-23-5 EINECS: 264-734-5 |