Stampa…
Bolton-Hunter reagent (sulpho-SHPP), grado tecnico
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Sulfo-SHPP
BII110-1G BII110-5G
APOSBII110-1GEA 79.9 EUR
APOSBII110-1G APOSBII110-5G
Bolton-Hunter reagent (sulpho-SHPP), grado tecnico
Bolton-Hunter reagent (sulpho-SHPP)
Formula: C₁₃H₁₃NO₅
Punto di fusione: 132…133 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00005515
CAS Number: 34071-95-9