Stampa…
Bolton-Hunter reagent (sulpho-SHPP)
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Sulfo-SHPP
BII101-1G BII101-10G
APOSBII101-1GEA 94.4 EUR
APOSBII101-1G APOSBII101-10G
Bolton-Hunter reagent (sulpho-SHPP)
Bolton-Hunter reagent (sulpho-SHPP)
Formula: C₁₃H₁₃NO₅
Punto di fusione: 132…133 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00005515
CAS Number: 34071-95-9