Stampa…
Inosina
Fornitore: Apollo Scientific
BII1001-5G BII1001-10G BII1001-100G
APOSBII1001-5GEA 21.9 EUR
APOSBII1001-5G APOSBII1001-10G APOSBII1001-100G
Inosina
Inosine
Formula: C₁₀H₁₂N₄O₅
Punto di fusione: 212…213 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00066770
CAS Number: 58-63-9