Stampa…
L(+)-Isoleucina ≥99.5%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: L-Isoleucine, (2S,3S)-(+)-Isoleucine, H-Ile-OH
BII0711-100G BII0711-25G BII0711-500G
APOSBII0711-100GEA 43.7 EUR
APOSBII0711-100G APOSBII0711-25G APOSBII0711-500G
L(+)-Isoleucina ≥99.5%
L(+)-Isoleucina
  • Pyrogen free
Formula: H₃CCH₂CH(CH₃)CH(NH₂)COOH
Peso molecolare: 131,17 g/mol
Punto di fusione: 288 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00064222
CAS Number: 73-32-5
EINECS: 200-798-2