Stampa…
Ionomycin free acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
BII0421-10MG BII0421-5MG BII0421-25MG
APOSBII0421-10MGEA 345 EUR
APOSBII0421-10MG APOSBII0421-5MG APOSBII0421-25MG
Ionomycin free acid
Ionomycin
Potent and selective calcium ionophore.
Formula: C₄₁H₇₂O₉
Punto di fusione: 204…206 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD06798385
CAS Number: 56092-81-0