Stampa…
3-Iodo-L-tyrosine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: H-Tyr(3-I)-OH, (S)-2-Amino-3-(4-hydroxy-3-iodophenyl)propanoic acid
BII0193-1G BII0193-5G BII0193-25G
APOSBII0193-1GEA 60.9 EUR
APOSBII0193-1G APOSBII0193-5G APOSBII0193-25G
3-Iodo-L-tyrosine 98%
3-Iodo-L-tyrosine
Inhibitor of tyrosin hydroxylase.
Formula: C₉H₁₀INO₃
Peso molecolare: 307.1 g/mol
Punto di fusione: 196…198 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00002608
CAS Number: 70-78-0