Stampa…
Ionomycin calcium salt
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
BII0123-10MG BII0123-5MG
APOSBII0123-10MGEA 284 EUR
APOSBII0123-10MG APOSBII0123-5MG
Ionomycin calcium salt
Ionomycin calcium salt
Potent and selective calcium ionophore.
Formula: C₄₁H₇₀CaO₉
Peso molecolare: 747.1 g/mol
Punto di fusione: 204…206 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00151183
CAS Number: 56092-82-1