Stampa…
3-Hydroxy-2,4,6-tribromobenzoic acid ≥97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2,4,6-Tribromo-3-hydroxybenzoic acid
BIH6066-1G BIH6066-25G BIH6066-5G
APOSBIH6066-1GEA 27.7 EUR
APOSBIH6066-1G APOSBIH6066-25G APOSBIH6066-5G
3-Hydroxy-2,4,6-tribromobenzoic acid ≥97%
3-Hydroxy-2,4,6-tribromobenzoic acid
Formula: C₇H₃Br₃O₃
Peso molecolare: 374.81 g/mol
Punto di ebollizione: 396
Punto di fusione: 146
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00055557
CAS Number: 14348-40-4