Stampa…
Ematossilina
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
BIH6002-10G BIH6002-25G BIH6002-50G
APOSBIH6002-10GEA 72.5 EUR
APOSBIH6002-10G APOSBIH6002-25G APOSBIH6002-50G
Ematossilina
Ematossilina
Formula: C₁₆H₁₄O₆
Punto di fusione: 200 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00078111
CAS Number: 517-28-2
EINECS: 208-237-3