DL-Homocysteinethiolactone hydrochloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
DL-3-Aminotetrahydrothiophen-2-one Hydrochloride, 3-Aminodihydrothiophen-2(3H)-one hydrochloride, DL-Homocysteine thiolactone HCl
Formula:
C₄H₇NOS Punto di fusione: 202…204 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00012724 CAS Number: 6038-19-3 EINECS: 227-923-3 |