bisBenzimide H 33258 trihydrochloride hydrate (Hoechst 33258)
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Bisbenzimide H 33258, 4-(5-(4-Methylpiperazin-1-yl)-1H,1'H-[2,5'-bibenzo[d]imidazol]-2'-yl)phenol trihydrochloride, 2'-(4-Hydroxyphenyl)-5-(4-methyl-1-piperazinyl)-2,5'-bibenzimidazole trihydrochloride hydrate
Fluorescent DNA stain-17/03/09 SR+RB
Formula:
C₂₅H₂₄N₆O·3HCl·xH₂O Peso molecolare: 533,88 g/mol (anhy) Punto di fusione: >300 °C Temperatura di stoccaggio: Congelamento |
MDL Number:
MFCD00012679 CAS Number: 23491-45-4 EINECS: 245-690-6 |