Stampa…
L(+)-Istidina ≥99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
BIH0710-100G BIH0710-500G
APOSBIH0710-100GEA 21.9 EUR
APOSBIH0710-100G APOSBIH0710-500G
L(+)-Istidina ≥99%
L(+)-Istidina
USP, Pyrogen free
Formula: C₆H₉N₃O₂
Punto di fusione: 282 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00064315
CAS Number: 71-00-1
EINECS: 200-745-3