Stampa…
Histamine dihydrochloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
BIH0700-25G BIH0700-5G BIH0700-100G
APOSBIH0700-25GEA 58 EUR
APOSBIH0700-25G APOSBIH0700-5G APOSBIH0700-100G
Histamine dihydrochloride 97%
Histamine dihydrochloride
Formula: C₅H₁₁Cl₂N₃
Punto di fusione: 249…252 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00012703
CAS Number: 56-92-8
EINECS: 200-298-4