Stampa…
EPPS (HEPPS, 4 - (2-idrossietil)-1-acido piperazin propan solfonico) ≥99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
BIH0601-250G BIH0601-100G BIH0601-500G
APOSBIH0601-250GEA 174 EUR
APOSBIH0601-250G APOSBIH0601-100G APOSBIH0601-500G
EPPS (HEPPS, 4 - (2-idrossietil)-1-acido piperazin propan solfonico) ≥99%
EPPS (HEPPS, 4-(2-hydroxyethyl)-1-piperazinepropanesulphonic acid)
Biological buffer - useful range 7.3-8.7
Formula: C₉H₂₀N₂O₄S
Punto di fusione: 237…239 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006160
CAS Number: 16052-06-5
EINECS: 240-198-8