Stampa…
Idrossiurea 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: N-(Aminocarbonyl)hydroxylamine, Hydroxycarbamide
BIH0153-10G BIH0153-25G BIH0153-5G
APOSBIH0153-10GEA 43.5 EUR
APOSBIH0153-10G APOSBIH0153-25G APOSBIH0153-5G
Idrossiurea 98%
Idrossiurea
Anti-neoplastic. Inactivates ribonucleoside reductase byformation of free radical nitroxide. This blocks synthesis of deoxynucleotides which inhibits DNA synthesis.
  • Protein
Formula: CH₄N₂O₂
Peso molecolare: 76.05 g/mol
Punto di ebollizione: 296
Punto di fusione: 135 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00007943
CAS Number: 127-07-1
EINECS: 204-821-7
Merck Index: 13,04874