Stampa…
Eosin Y, in polvere
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
BIGE1004-100G BIGE1004-25G
APOSBIGE1004-100GEA 37.7 EUR
APOSBIGE1004-100G APOSBIGE1004-25G
Eosin Y, in polvere
Eosin Y
Formula: C₂₀H₈Br₄O₅
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00036189
CAS Number: 15086-94-9