Guanine hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
2-Amino-1H-purin-6(7H)-one hydrochloride
Formula:
C₅H₆ClN₅O Peso molecolare: 187.59 g/mol Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00213670 CAS Number: 635-39-2 |