Stampa…
Guanine ≥98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
BIG5137-100G BIG5137-25G
APOSBIG5137-100GEA 50.9 EUR
APOSBIG5137-100G APOSBIG5137-25G
Guanine ≥98%
Guanine
Formula: C₅H₅N₅O
Punto di fusione: >300 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00071533
CAS Number: 73-40-5
EINECS: 200-799-8