Stampa…
D-(+)-Glucose-6-phosphate sodium salt
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
BIG5011-10G BIG5011-1G
APOSBIG5011-10GEA 589 EUR
APOSBIG5011-10G APOSBIG5011-1G
D-(+)-Glucose-6-phosphate sodium salt
D-(+)-Glucose-6-phosphate sodium salt
Stable alternative to disodium salt.
Formula: C₆H₁₂NaO₉P
Punto di fusione: 204 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00006611
CAS Number: 54010-71-8
EINECS: 258-921-0