Stampa…
D-Glucose-6-phosphate dipotassium salt hydrate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
BIG5009-1G BIG5009-5G BIG5009-500MG
APOSBIG5009-1GEA 161 EUR
APOSBIG5009-1G APOSBIG5009-5G APOSBIG5009-500MG
D-Glucose-6-phosphate dipotassium salt hydrate
D-Glucose-6-phosphate dipotassium salt hydrate
Formula: C₆H₁₁K₂O₉P
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
CAS Number: 5996-17-8