Stampa…
D(+)-Galactosamine hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: (2R,3R,4R,5R)-2-Amino-3,4,5,6-tetrahydroxyhexanal hydrochloride
BIG5002-1G BIG5002-5G
APOSBIG5002-1GEA 21.9 EUR
APOSBIG5002-1G APOSBIG5002-5G
D(+)-Galactosamine hydrochloride
D-(+)-Galactosamine hydrochloride
Formula: C₆H₁₄ClNO₅
Peso molecolare: 215.64 g/mol
Punto di fusione: 172…180 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00135830
CAS Number: 1772-03-8
EINECS: 217-198-1