Stampa…
D-Glucose-6-phosphate disodium salt
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
BIG4301-1G BIG4301-5G
APOSBIG4301-1GEA 58 EUR
APOSBIG4301-1G APOSBIG4301-5G
D-Glucose-6-phosphate disodium salt
D-Glucose-6-phosphate disodium salt
Formula: C₆H₁₁Na₂O₉P
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00136037
CAS Number: 3671-99-6
EINECS: 222-938-1