Stampa…
Guanosine 5'-triphosphate disodium salt
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
BIG4005-1G BIG4005-250MG BIG4005-500MG
APOSBIG4005-1GEA 144 EUR
APOSBIG4005-1G APOSBIG4005-250MG APOSBIG4005-500MG
Guanosine 5'-triphosphate disodium salt
Guanosine 5'-triphosphate disodium salt
Formula: C₁₀H₁₄N₅Na₂O₁₄P₃
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD03410297
CAS Number: 56001-37-7
EINECS: 259-940-7