Stampa…
Guanosina ≥98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
BIG2502-100G BIG2502-500G
APOSBIG2502-100GEA 79.9 EUR
APOSBIG2502-100G APOSBIG2502-500G
Guanosina ≥98%
Guanosine
Formula: C₁₀H₁₃N₅O₅
Punto di fusione: 250 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010182
CAS Number: 118-00-3
EINECS: 204-227-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III