Geldanamycin
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
(4E,6Z,8S,9S,10E,12S,13R,14S,16R)-13-Hydroxy-8,14,19-trimethoxy-4,10,12,16-tetramethyl-3,20,22-trioxo-2-azabicyclo[16.3.1]docosa-1(21),4,6,10,18-pentaen-9-yl carbamate
Potent antitumour antibiotic.
Formula:
C₂₉H₄₀N₂O₉ Peso molecolare: 560.64 g/mol Temperatura di stoccaggio: Congelamento |
MDL Number:
MFCD00274570 CAS Number: 30562-34-6 |