Stampa…
D-(+)-Glucurono-6,3-lactone ≥99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (R)-2-((2S,3R,4S)-3,4-Dihydroxy-5-oxotetrahydrofuran-2-yl)-2-hydroxyacetaldehyde, D-(+)-Glucuronolactone
BIG1110-100G BIG1110-1KG BIG1110-500G
APOSBIG1110-100GEA 21.9 EUR
APOSBIG1110-100G APOSBIG1110-1KG APOSBIG1110-500G
D-(+)-Glucurono-6,3-lactone ≥99%
D-(+)-Glucurono-6,3-lactone
Formula: C₆H₈O₆
Peso molecolare: 176,12 g/mol
Punto di fusione: 172…175 °C (dec.)
Densità: 0,67 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00135622
CAS Number: 32449-92-6
EINECS: 251-053-3