Stampa…
Tetraciclina cloroidrato 10 mg/ml
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
BIG1033-10ML BIG1033-25ML BIG1033-100ML
APOSBIG1033-10MLEA 48.1 EUR
APOSBIG1033-10ML APOSBIG1033-25ML APOSBIG1033-100ML
Tetraciclina cloroidrato 10 mg/ml
Tetracycline hydrochloride
  • Antibodies
Formula: C₂₂H₂₅ClN₂O₈
Peso molecolare: 480,9 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00078142
CAS Number: 64-75-5