Stampa…
Streptomicina solfato 250 mg/ml
Fornitore: Apollo Scientific
BIG1032-10ML BIG1032-25ML
APOSBIG1032-10MLEA 50.9 EUR
APOSBIG1032-10ML APOSBIG1032-25ML
Streptomicina solfato 250 mg/ml
Streptomycin sulphate
  • Antibodies
Formula: C₂₁H₃₉N₇O₁₂·1.5H₂SO₄
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00037023
CAS Number: 3810-74-0