Stampa…
Cefotaxime sodium salt 100 mg/ml
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
BIG1027-10ML BIG1027-100ML
APOSBIG1027-10MLEA 56.7 EUR
APOSBIG1027-10ML APOSBIG1027-100ML
Cefotaxime sodium salt 100 mg/ml
Cefotaxime sodium salt
  • Antibodies
Formula: C₁₆H₁₇N₅O₇S₂
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00079073
CAS Number: 64485-93-4