Stampa…
2'-Deoxyguanosine hydrate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
BIG1008-1G BIG1008-500MG BIG1008-5G
APOSBIG1008-1GEA 29 EUR
APOSBIG1008-1G APOSBIG1008-500MG APOSBIG1008-5G
2'-Deoxyguanosine hydrate
2'-Deoxyguanosine hydrate
Formula: C₁₀H₁₃N₅O₄·xH₂O
Punto di fusione: 300 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00150760
CAS Number: 961-07-9