Stampa…
Glycerol monostearate, purificata
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Glyceryl monostearate
BIG1007-1KG BIG1007-5KG
APOSBIG1007-1KGEA 139 EUR
APOSBIG1007-1KG APOSBIG1007-5KG
Glycerol monostearate, purificata
Glycerol monostearate
Formula: C₂₁H₄₄O₅
Peso molecolare: 376,57 g/mol
Punto di fusione: 78 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00036186
CAS Number: 31566-31-1
EINECS: 250-705-4