Stampa…
D-Glucoronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
BIG1006-100G BIG1006-25G BIG1006-50G
APOSBIG1006-100GEA 299 EUR
APOSBIG1006-100G APOSBIG1006-25G APOSBIG1006-50G
D-Glucoronic acid
D-Glucoronic acid
Formula: C₆H₁₀O₇
Punto di fusione: 158 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00166981
CAS Number: 6556-12-3