Stampa…
Gliotoxin (from Gliocladium fimbriatum)
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
BIG1003-1MG BIG1003-5MG
APOSBIG1003-1MGEA 139 EUR
APOSBIG1003-1MG APOSBIG1003-5MG
Gliotoxin (from Gliocladium fimbriatum)
Gliotoxin
Formula: C₁₃H₁₄N₂O₄S₂
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
CAS Number: 67-99-2
UN: 3462
ADR: 6.1,III