Stampa…
3',4'-Dimethoxy-2'-hydroxyacetophenone
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Gallacetophenone 3',4'-dimethyl ether
BIG1002-5G BIG1002-25G BIG1002-1G
APOSBIG1002-5GEA 65.4 EUR
APOSBIG1002-5G APOSBIG1002-25G APOSBIG1002-1G
3',4'-Dimethoxy-2'-hydroxyacetophenone
3',4'-Dimethoxy-2'-hydroxyacetophenone
Formula: C₁₀H₁₂O₄
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00016684
CAS Number: 5396-18-9