Stampa…
Glicina ≥99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Aminoacetic acid, Glycocoll, H-Gly-OH
BIG0709-1KG BIG0709-5KG
APOSBIG0709-1KGEA 65.4 EUR
APOSBIG0709-1KG APOSBIG0709-5KG
Glicina ≥99%
Glicina
Component of tris-glycine-sds running buffers forpolyacrylamide gel electrophoresis.
  • Ph. Eur.
  • Pyrogen free
Formula: NH₂CH₂COOH
Punto di fusione: 240…245 °C (dec.)
Densità: 1,595 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008131
CAS Number: 56-40-6
EINECS: 200-272-2