Stampa…
L(+)-Glutammina ≥99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
BIG0708-100G BIG0708-1KG BIG0708-500G
APOSBIG0708-100GEA 21.9 EUR
APOSBIG0708-100G APOSBIG0708-1KG APOSBIG0708-500G
L(+)-Glutammina ≥99%
L(+)-Glutammina
Pyrogen free
Formula: C₅H₁₀N₂O₃
Punto di fusione: 185 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008044
CAS Number: 56-85-9
EINECS: 200-292-1