Stampa…
Acido L(+)-glutammico ≥99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
BIG0707-1KG BIG0707-500G
APOSBIG0707-1KGEA 33.5 EUR
APOSBIG0707-1KG APOSBIG0707-500G
Acido L(+)-glutammico ≥99%
Acido L(+)-glutammico
Ph.Eur, Pyrogen free
Formula: HO₂CCH₂CH₂CH(NH₂)CO₂H
Punto di fusione: 205 °C (dec.)
Densità: 1,525 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002634
CAS Number: 56-86-0
EINECS: 200-293-7