Stampa…
Glicina, ultrapuro
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Aminoacetic acid, Glycocoll, H-Gly-OH
BIG0503-1KG BIG0503-500G BIG0503-100G
APOSBIG0503-1KGEA 161 EUR
APOSBIG0503-1KG APOSBIG0503-500G APOSBIG0503-100G
Glicina, ultrapuro
Glicina
  • Plant tissue culture tested
Formula: NH₂CH₂COOH
Punto di fusione: 240…245 °C (dec.)
Densità: 1,595 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008131
CAS Number: 56-40-6
EINECS: 200-272-2