Stampa…
Acido gibberellico
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: GA3, Gibberellin A3, (3S,3aS,4S,4aS,6S,8aR,8bR,11S)-6,11-Dihydroxy-3-methyl-12-methylene-2-oxo-4a,6-ethano-3,8b-prop-1-enoperhydroindeno[1,2-b]furan-4-carboxylic acid
BIG0500-10G BIG0500-50G BIG0500-5G
APOSBIG0500-10GEA 139 EUR
APOSBIG0500-10G APOSBIG0500-50G APOSBIG0500-5G
Acido gibberellico
Acido gibberellico
Gibberellic acid is a plant growth regulator.
  • Plant tissue culture tested
Formula: C₁₉H₂₂O₆
Peso molecolare: 346,38 g/mol
Punto di fusione: 227 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00079329
CAS Number: 77-06-5
EINECS: 201-001-0