Stampa…
Penta-O-acetyl-β-D-galactopyranose 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: β-D-Galactose Pentaacetate, (2S,3R,4S,5S,6R)-6-(Acetoxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2,3,4,5-tetrayl tetraacetate
BIG0303-100G BIG0303-1KG BIG0303-500G
APOSBIG0303-100GEA 52.4 EUR
APOSBIG0303-100G APOSBIG0303-1KG APOSBIG0303-500G
Penta-O-acetyl-β-D-galactopyranose 98%
Penta-O-acetyl-beta-D-galactopyranose
Formula: C₁₆H₂₂O₁₁
Peso molecolare: 390,34 g/mol
Punto di fusione: 139…145 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00063259
CAS Number: 4163-60-4
EINECS: 224-008-0