Stampa…
Fumagillin (da Aspergillus fumigatus)
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (2E,4E,6E,8E)-10-(((3R,4S,5S,6R)-5-methoxy-4-((2R,3R)-2-methyl-3-(3-methylbut-2-en-1-yl)oxiran-2-yl)-1-oxaspiro[2.5]octan-6-yl)oxy)-10-oxodeca-2,4,6,8-tetraenoic acid
BIG0214-10MG BIG0214-25MG BIG0214-100MG
APOSBIG0214-10MGEA 80 EUR
APOSBIG0214-10MG APOSBIG0214-25MG APOSBIG0214-100MG
Fumagillin (da Aspergillus fumigatus)
Fumagillin
Formula: C₂₆H₃₄O₇
Peso molecolare: 458,551 g/mol
Punto di fusione: 197…198 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD03990453
CAS Number: 23110-15-8