Stampa…
G418 disolfato soluzione 50 mg/ml
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: G-418 sulphate, Geneticin®, G-418 disulphate, G418 sulphate
BIG0176-10ML BIG0176-50ML BIG0176-100ML
APOSBIG0176-10MLEA 109 EUR
APOSBIG0176-10ML APOSBIG0176-50ML APOSBIG0176-100ML
G418 disolfato soluzione 50 mg/ml
G418 disolfato
Formula: C₂₀H₄₄N₄O₁₈S₂
Peso molecolare: 692.72 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00058314
CAS Number: 108321-42-2