Stampa…
G418 disolfato
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
BIG0175-1G BIG0175-5G
APOSBIG0175-1GEA 85.9 EUR
APOSBIG0175-1G APOSBIG0175-5G
G418 disolfato
G418 disolfato
Aminoglycoside antibiotic.
Formula: C₂₀H₄₄N₄O₁₈S₂
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00058314
CAS Number: 108321-42-2